Tisk…
3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-buten-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33117-1G OR33117-5G
APOSOR33117-1GEA 7670 CZK
APOSOR33117-1G APOSOR33117-5G
3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-buten-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-buten-1-one
Vzorec: C₁₂H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056660
CAS číslo: 34523-87-0