Tisk…
1-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33110-25G OR33110-5G
APOSOR33110-25GEA 14680 CZK
APOSOR33110-25G APOSOR33110-5G
1-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
1-Methylindol-3-ylacetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130160
CAS číslo: 1912-48-7