Tisk…
4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-[5-(4-Dimethylaminophenyl)-2-oxazolyl]benzeneboronic acid
OR3311-1G OR3311-250MG
APOSOR3311-1GEA 42650 CZK
APOSOR3311-1G APOSOR3311-250MG
4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronic acid 97%
4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronic acid
Vzorec: C₁₇H₁₇BN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689479
CAS číslo: 380499-66-1