Tisk…
N-(4-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33106-1G OR33106-25G OR33106-5G
APOSOR33106-1GEA 5130 CZK
APOSOR33106-1G APOSOR33106-25G APOSOR33106-5G
N-(4-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 95%
N-(4-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
Vzorec: C₁₃H₁₆ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00793413
CAS číslo: 339015-92-8