4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33101-1G
OR33101-5G
OR33101-25G
APOSOR33101-1GEA
5130
CZK
APOSOR33101-1G
APOSOR33101-5G
APOSOR33101-25G
4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide 95%
4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide
Vzorec:
C₉H₁₀Cl₂N₂O MW: 233,1 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00664609 CAS číslo: 339014-78-7 |