Tisk…
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33099-1G OR33099-5G
APOSOR33099-1GEA 7670 CZK
APOSOR33099-1G APOSOR33099-5G
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzenol 95%
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzenol
Vzorec: C₁₀H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128327
CAS číslo: 32277-91-1