(E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-naphthyl)-2-propen-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33098-1G
OR33098-5G
APOSOR33098-1GEA
5130
CZK
APOSOR33098-1G
APOSOR33098-5G
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-naphthyl)-2-propen-1-one 95%
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-naphthyl)-2-propen-1-one
Vzorec:
C₁₅H₁₅NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00179142 CAS číslo: 138716-23-1 |