6-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-triazin-5-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33095-1G
OR33095-5G
APOSOR33095-1GEA
9560
CZK
APOSOR33095-1G
APOSOR33095-5G
6-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-triazin-5-ol 95%
6-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-triazin-5-ol
Vzorec:
C₁₁H₁₁N₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04117816 CAS číslo: 109306-98-1 |