6-Indoleboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3309-1G
OR3309-5G
OR3309-25G
APOSOR3309-1GEA
1240
CZK
APOSOR3309-1G
APOSOR3309-5G
APOSOR3309-25G
6-Indoleboronic acid 95%
6-Indoleboronic acid
Vzorec:
C₈H₈BNO₂ Bod tání: 177…181 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03095176 CAS číslo: 147621-18-9 |