Tisk…
Ethyl-4-hydroxy-7,8-dimethylquinoline-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33089-1G OR33089-5G
APOSOR33089-1GEA 5130 CZK
APOSOR33089-1G APOSOR33089-5G
Ethyl-4-hydroxy-7,8-dimethylquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl-4-hydroxy-7,8-dimethylquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665075
CAS číslo: 53164-33-3