Tisk…
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33083-1G OR33083-5G
APOSOR33083-1GEA 7670 CZK
APOSOR33083-1G APOSOR33083-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone 95%
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Vzorec: C₉H₈Cl₂O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202208
CAS číslo: 344275-49-6