Tisk…

Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR3308-100MG OR3308-250MG OR3308-1G
APOSOR3308-100MGEA 622 CZK
APOSOR3308-100MG APOSOR3308-250MG APOSOR3308-1G
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid 98%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid
Vzorec: C₇H₇BN₂O₂
MW: 161,9537 g/mol
Bod tání: 115…117 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06739225
CAS číslo: 913835-63-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR