Tisk…
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33077-1G OR33077-5G
APOSOR33077-1GEA 7670 CZK
APOSOR33077-1G APOSOR33077-5G
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₉H₈ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231866
CAS číslo: 40545-65-1