Tisk…
4-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33061-1G OR33061-25G OR33061-5G
APOSOR33061-1GEA 5130 CZK
APOSOR33061-1G APOSOR33061-25G APOSOR33061-5G
4-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 95%
4-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile
Vzorec: C₁₁H₆ClNO₂
MW: 219,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00099688
CAS číslo: 39561-83-6