Tisk…
4-[(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]benzenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33060-1G OR33060-25G OR33060-5G
APOSOR33060-1GEA 3480 CZK
APOSOR33060-1G APOSOR33060-25G APOSOR33060-5G
4-[(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]benzenol 95%
4-[(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]benzenol
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215380
CAS číslo: 75999-06-3