Tisk…
5-Methoxy-1-(2-pyrimidinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33058-1G OR33058-5G
APOSOR33058-1GEA 15310 CZK
APOSOR33058-1G APOSOR33058-5G
5-Methoxy-1-(2-pyrimidinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Methoxy-1-(2-pyrimidinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₁N₃O₂
MW: 253,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056657
CAS číslo: 886361-96-2