Tisk…
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33056-1G OR33056-5G
APOSOR33056-1GEA 9560 CZK
APOSOR33056-1G APOSOR33056-5G
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782410
CAS číslo: 342889-39-8