Tisk…
3-(4-Isopropylphenyl)-2-propen-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33055-1G OR33055-5G
APOSOR33055-1GEA 9560 CZK
APOSOR33055-1G APOSOR33055-5G
3-(4-Isopropylphenyl)-2-propen-1-ol 95%
3-(4-Isopropylphenyl)-2-propen-1-ol
Vzorec: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056650
CAS číslo: 274907-08-3