Methyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33051-1G
OR33051-5G
APOSOR33051-1GEA
5130
CZK
APOSOR33051-1G
APOSOR33051-5G
Methyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate 95%
Methyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
Vzorec:
C₇H₁₁N₃O₂ MW: 169,18 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659569 CAS číslo: 885949-78-0 |