[5-Phenyl-3-isoxazolyl]methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol, 3-Hydroxymethyl-5-phenylisoxazole
OR33005-1G
OR33005-5G
APOSOR33005-1GEA
5130
CZK
APOSOR33005-1G
APOSOR33005-5G
[5-Phenyl-3-isoxazolyl]methanol 95%
[5-Phenyl-3-isoxazolyl]methanol
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175,1840 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01444104 CAS číslo: 1619-37-0 |