Tisk…
4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33002-1G OR33002-5G
APOSOR33002-1GEA 9560 CZK
APOSOR33002-1G APOSOR33002-5G
4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine 95%
4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine
Vzorec: C₁₄H₁₄ClN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00754198
CAS číslo: 343373-72-8