Tisk…
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR33-1G OR33-5G
APOSOR33-1GEA 1450 CZK
APOSOR33-1G APOSOR33-5G
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Bod tání: 90…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01940432
CAS číslo: 144026-74-4