2-Chloro-N-(5-iodo-2-pyridinyl)acetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32998-1G
OR32998-5G
APOSOR32998-1GEA
9560
CZK
APOSOR32998-1G
APOSOR32998-5G
2-Chloro-N-(5-iodo-2-pyridinyl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(5-iodo-2-pyridinyl)acetamide
Vzorec:
C₇H₆ClIN₂O MW: 296,5 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01315229 CAS číslo: 343373-23-9 |