Tisk…
4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32995-1G OR32995-25G OR32995-5G
APOSOR32995-1GEA 5130 CZK
APOSOR32995-1G APOSOR32995-25G APOSOR32995-5G
4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00456170
CAS číslo: 57728-67-3