Tisk…
1-Phenylisatin 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32991-5G OR32991-25G
APOSOR32991-5GEA 2610 CZK
APOSOR32991-5G APOSOR32991-25G
1-Phenylisatin 97%
1-Phenylisatin
Vzorec: C₁₄H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082681
CAS číslo: 723-89-7