Tisk…
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3299-1G OR3299-5G
APOSOR3299-1GEA 0 CZK
APOSOR3299-1G APOSOR3299-5G
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₄ClNO₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03844587
CAS číslo: 27960-59-4