Tisk…
3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-2-methylpyridin-4(1H)-one
OR32989-1G OR32989-5G
APOSOR32989-1GEA 7670 CZK
APOSOR32989-1G APOSOR32989-5G
3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone 97%
3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Vzorec: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02585559
CAS číslo: 17184-19-9