Tisk…
3-(Benzyloxy)-2-methyl-4(1H)-pyridinone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Benzyloxy)-2-methylpyridin-4(1H)-one
OR32987-1G OR32987-5G
APOSOR32987-1GEA 2860 CZK
APOSOR32987-1G APOSOR32987-5G
3-(Benzyloxy)-2-methyl-4(1H)-pyridinone 95%
3-(Benzyloxy)-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₂
MW: 215,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215656
CAS číslo: 61160-18-7