Tisk…
(4-Methoxybenzyl)malononitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Methoxybenzyl)malononitrile
OR32986-1G OR32986-5G
APOSOR32986-1GEA 6950 CZK
APOSOR32986-1G APOSOR32986-5G
(4-Methoxybenzyl)malononitrile 95%
(4-Methoxybenzyl)malononitrile
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186.21
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231623
CAS číslo: 5553-92-4