Tisk…
N-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)-2-methoxybenzenecarboxamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32984-1G OR32984-5G
APOSOR32984-1GEA 7670 CZK
APOSOR32984-1G APOSOR32984-5G
N-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)-2-methoxybenzenecarboxamide 95%
N-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)-2-methoxybenzenecarboxamide
Vzorec: C₁₂H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665208
CAS číslo: 74201-13-1