Tisk…
Ethyl-8-chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32982-1G
APOSOR32982-1GEA 6390 CZK
APOSOR32982-1G
Ethyl-8-chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate 95%
Ethyl-8-chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₀ClNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173405
CAS číslo: 26893-17-4