Tisk…
Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate
OR32981-1G OR32981-5G
APOSOR32981-1GEA 1820 CZK
APOSOR32981-1G APOSOR32981-5G
Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₂ClNO₃
MW: 265.70 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173395
CAS číslo: 27568-05-4