Tisk…
Ethyl-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 8-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
OR32980-5G
APOSOR32980-5GEA 2320 CZK
APOSOR32980-5G
Ethyl-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₃
MW: 231,2500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173390
CAS číslo: 77156-75-3