2-(Allyloxy)-3-methoxybenzenecarbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Methoxy-2-(prop-2-en-1-yloxy)benzaldehyde
OR32970-1G
APOSOR32970-1GEA
5860
CZK
APOSOR32970-1G
2-(Allyloxy)-3-methoxybenzenecarbaldehyde 95%
2-(Allyloxy)-3-methoxybenzenecarbaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₁₂O₃ MW: 192,22 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03001271 CAS číslo: 23343-06-8 |