Tisk…
5-Isoquinolineboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3296-100MG OR3296-1G
APOSOR3296-100MGEA 910 CZK
APOSOR3296-100MG APOSOR3296-1G
5-Isoquinolineboronic acid 97%
5-Isoquinolineboronic acid
Vzorec: C₉H₈BNO₂
Bod tání: 186…188 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03839356
CAS číslo: 371766-08-4