Tisk…
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)piperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32950-1G OR32950-5G
APOSOR32950-1GEA 4630 CZK
APOSOR32950-1G APOSOR32950-5G
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)piperazine 95%
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₂ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00139009
CAS číslo: 87394-54-5