Tisk…
Methyl-4-n-octyloxybenzoate 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3295-100G OR3295-25G OR3295-5G
APOSOR3295-100GEA 2200 CZK
APOSOR3295-100G APOSOR3295-25G APOSOR3295-5G
Methyl-4-n-octyloxybenzoate 99+%
Methyl-4-n-octyloxybenzoate
Vzorec: C₁₆H₂₄O₃
Bod tání: 35…37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070805
CAS číslo: 62435-37-4