3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32947-1G
OR32947-5G
APOSOR32947-1GEA
7670
CZK
APOSOR32947-1G
APOSOR32947-5G
3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid
Vzorec:
C₉H₁₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02223275 CAS číslo: 134796-54-6 |