Tisk…
2-Chloro-5-methoxyphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3294-25G OR3294-5G OR3294-100G
APOSOR3294-25GEA 6950 CZK
APOSOR3294-25G APOSOR3294-5G APOSOR3294-100G
2-Chloro-5-methoxyphenol 95%
2-Chloro-5-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇ClO₂
Bod varu: 125 °C/10mmHg
Hustota: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00086345
CAS číslo: 18113-04-7