Tisk…
[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32938-1G OR32938-5G
APOSOR32938-1GEA 5130 CZK
APOSOR32938-1G APOSOR32938-5G
[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanol 97%
[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₃H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973732
CAS číslo: 773870-17-0