Tisk…
4-Amino-N-(2-piperidinoethyl)benzenecarboxamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-N-[2-(piperidin-1-yl)ethyl]benzamide
OR32929-1G OR32929-5G
APOSOR32929-1GEA 15310 CZK
APOSOR32929-1G APOSOR32929-5G
4-Amino-N-(2-piperidinoethyl)benzenecarboxamide 95%
4-Amino-N-(2-piperidinoethyl)benzenecarboxamide
Vzorec: C₁₄H₂₁N₃O
MW: 247,34 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06808529
CAS číslo: 51-08-1