Tisk…
5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
OR32925-5G
APOSOR32925-5GEA 2780 CZK
APOSOR32925-5G
5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole 95%
5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020725
CAS číslo: 62535-60-8