Tisk…

6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR3292-25G OR3292-5G OR3292-100G
APOSOR3292-25GEA 2240 CZK
APOSOR3292-25G APOSOR3292-5G APOSOR3292-100G
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5691 g/mol
Bod tání: 115,5…117.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07778345
CAS číslo: 6775-78-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR