Tisk…
Ethyl-1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32914-1G OR32914-5G OR32914-25G
APOSOR32914-1GEA 5130 CZK
APOSOR32914-1G APOSOR32914-5G APOSOR32914-25G
Ethyl-1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₁₆H₂₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01213113
CAS číslo: 349397-64-4