Ethyl-1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32913-1G
OR32913-5G
OR32913-25G
APOSOR32913-1GEA
5130
CZK
APOSOR32913-1G
APOSOR32913-5G
APOSOR32913-25G
Ethyl-1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate
Vzorec:
C₁₅H₁₈ClNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01213111 CAS číslo: 349397-63-3 |