Tisk…
1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32909-1G
APOSOR32909-1GEA 5130 CZK
APOSOR32909-1G
1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 95%
1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₂H₁₇N₃O₂
MW: 235,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00614372
CAS číslo: 115619-00-6