Tisk…
2,3-Dimethylquinoxalin-6-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32904-1G OR32904-5G
APOSOR32904-1GEA 5130 CZK
APOSOR32904-1G APOSOR32904-5G
2,3-Dimethylquinoxalin-6-amine 95%
2,3-Dimethylquinoxalin-6-amine
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01759944
CAS číslo: 7576-88-7