Tisk…
2,5-Dimethyl-1-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32900-1G
APOSOR32900-1GEA 5130 CZK
APOSOR32900-1G
2,5-Dimethyl-1-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
2,5-Dimethyl-1-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀N₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02187166
CAS číslo: 453557-49-8