Tisk…
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl (trans-4-hydroxycyclohexyl)carbamate, trans-4-Aminocyclohexan-1-ol, N-BOC protected
OR3290-5G
APOSOR3290-5GEA 622 CZK
APOSOR3290-5G
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol 98%
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,28 g/mol
Bod tání: 169…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03844613
CAS číslo: 111300-06-2