Tisk…
Methyl-1-(6-methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32897-1G
APOSOR32897-1GEA 12400 CZK
APOSOR32897-1G
Methyl-1-(6-methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylate 95%
Methyl-1-(6-methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃O₂
MW: 217,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02082748
CAS číslo: 220965-34-4